Merck
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Lineare Formel:
GaI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
mp (Schmelzpunkt)
345 °C (subl.) (lit.)
Dichte
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)