427144
Poly(vinylidenfluorid)
average Mw ~275,000 by GPC, average Mn ~107,000, pellets
Synonym(e):
PVDF
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
15 mmHg ( 32 °C)
Form
pellets
Schmelzindex
7-20 g/10 min (230°C/12.5kg)
Mol-Gew.
average Mn ~107,000
average Mw ~275,000 by GPC
Stoßfestigkeit
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
Dielektrizitätskonstante
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
Härte
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
Brechungsindex
n20/D 1.42
ASTM D 3835
17,500-21,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
Übergangstemp.
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 166-170 °C (ASTM D 3418)
Löslichkeit
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
Dichte
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChIKey
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable