Wichtige Dokumente
426342
3-tert.-Butyladipinsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 - 242.6 °F
Flammpunkt (°C)
114 - 117 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)