Merck
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
InChIKey
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)