Wichtige Dokumente
424587
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
98%
Synonym(e):
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phosphine
SMILES String
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- β-amyloid plaque ligands
- Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
- Pyrethroids with insecticidal activity
- Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
- Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
- Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
- Styrylchromones via Wittig reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)