Merck
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 Iodid
Dye content 97 %
Synonym(e):
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36ClIN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
611.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 97%
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES String
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Anwendung
IR laser dye
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)