Merck
423629
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluor-6-nitroanilin
99%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(11(12)13)6(10)5(9)4(2)8/h1H,10H2
InChIKey
ILENVKAVEFKZSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline is an aniline derivative. It is a building block used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)