Wichtige Dokumente
422894
2′,4′-Dimethylacetanilid
98%
Synonym(e):
2′,4′-Acetoxylidid
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?