Merck
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Formylamino)-bernsteinsäureanhydrid
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Optische Aktivität
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
145-155 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)