42155
2,3-Dinitrophenol
moistened with water, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Qualität
moistened with water
Enthält
~20% water as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
141-145 °C
SMILES String
Oc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H
InChIKey
MHKBMNACOMRIAW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges