421502
Zonyl® PFBE fluortelomer Intermediat
average Mn 246
Synonym(e):
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexen, 1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen, Zonyl® PFBE Fluortelomer-Zwischenprodukt
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.5 (vs air)
Mol-Gew.
average Mn 246
Zusammensetzung
fluorine, 70 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59-60 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone, MEK and trichloroethylene: soluble
Dichte
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
InChIKey
GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup