419656
N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazol-1-acetamid
97%
Synonym(e):
2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, Benzonidazol, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
189-192 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
SMILES String
[O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
InChIKey
CULUWZNBISUWAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable