Merck
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanon
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H9(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)