Merck
418277
Sigma-Aldrich
Aluminium-2,9,16,23-tetrakis-(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanin-chlorid
Dye content 90 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H32AlClN8S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1007.60
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
SMILES String
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)