Merck
417106
Sigma-Aldrich
Tris-(trimethylsilyl)-german
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]3GeH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.4974 (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)