Merck
417092
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-pyrrol-3-carbaldehyd
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12F3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C=O)c(C)n1-c2cccc(c2)C(F)(F)F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable