Wichtige Dokumente
416576
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
98%
About This Item
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
Dichte
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChIKey
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?