Wichtige Dokumente
415731
3′,5′-Dibrom-2′-hydroxyacetophenon
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)