Merck
41566
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(−)-trans-2,5-Dimethyl-pyrrolidin
≥97.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
Beilstein:
4652641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −19.0±1.5°, c = 2% in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.431
Dichte
0.852 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
ZEBFPAXSQXIPNF-PHDIDXHHSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Wichtiges chirales Auxiliar mit Pseudo C2-Achse; diastereoselektive Alkylierung von Keton-Enaminen ; hoch stereoselektive Additionsreaktionen des Enamins von β-keto-Estern (vinylhomologe Urethane) ; Radikal Reaktionen von ungesättigten Amiden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.H. Schlessinger et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1489-1489 (1988)
R.H. Schlessinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 708-708 (1987)
N.A. Porter et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8311-8311 (1989)