Merck
414956
Sigma-Aldrich
Barium-Calcium-Wolframoxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Barium calcium tungstate
About This Item
Lineare Formel:
Ba2CaWO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
InChIKey
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)