Merck
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinmethanol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.528
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)