Wichtige Dokumente
413011
Yttrium(III)-iodid
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Yttrium triiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.9% trace metals basis
Form
flakes
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: yttrium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.