Merck
412414
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer mit Ethylendiamin-Kern, Generation 2.5 -Lösung
10 wt. % in methanol
Synonym(e):
PAMAM-G 2.5
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)32
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6265.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
sodium carboxylate surface groups
Form
solution
Mol-Gew.
generation 2.5
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
32
Brechungsindex
n20/D 1.366
bp
65 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains 32 surface carboxylate groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves