Merck
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylcyanoacetat
98%
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
nitrile
SMILES String
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChIKey
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)