410608
4-(Benzyloxy)pyridin-N-oxid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
178-179 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][n+]1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-13-8-6-12(7-9-13)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChIKey
SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable