Merck
40829
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecylthio)phenol
≥97%
Synonym(e):
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluordecylthio)-phenol, FluoMar
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9F17OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
572.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
SMILES String
Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H9F17OS/c17-9(18,5-6-35-8-3-1-7(34)2-4-8)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h1-4,34H,5-6H2
InChIKey
HNEIKMUHLLYTLP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
FluoMar is a trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)