408174
S-Benzylcysteamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
2-(Benzylthio)-ethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-127 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NCCSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NS.ClH/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,10H2;1H
InChIKey
XZXIWQYIVDFDSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable