Wichtige Dokumente
407682
4-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinthiol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H3F3N2S/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChIKey
HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?