407089
4-Brom-3-fluor-toluol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
95 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup