Wichtige Dokumente
405760
Ethyl-2-oxo-1-cyclooctancarboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10(9)12/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
OJCDCHCBNASPBS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?