Merck
40573
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium-hexafluorophosphat
≥95.0% (31P-NMR)
Synonym(e):
Tetradecyltrihexylphosphonium-hexafluorophosphat
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (31P-NMR)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)