Merck
405272
Sigma-Aldrich
Thallium(I)-1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonat
Synonym(e):
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
About This Item
Lineare Formel:
TlC5HF6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChIKey
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)