Wichtige Dokumente
405205
Tetraphenylstibonium-bromid
97%
Synonym(e):
Tetraphenylantimonbromid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)4SbBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for:
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
- Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
- Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
- Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?