Merck
405086
Sigma-Aldrich
cis-(1S,2R)-(−)-2-Benzylaminocyclohexanmethanol
99%
Synonym(e):
(1S,2R)-(−)-cis-[2-(Benzylamino)Cyclohexyl]methanol, (1S,2R)-cis-2-(Benzylamino)-cyclohexanmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)