Merck
402761
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-oxalat
98%
Synonym(e):
Oxalsäure Zinn(II)-salz, Zinnoxalat
About This Item
Lineare Formel:
SnC2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.73
Beilstein:
3708588
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES String
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
InChIKey
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Cardio-vascular system, Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal