Wichtige Dokumente
402303
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]-benzopyrano[2,3-b]-pyridin-3-carbonitril
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)