Wichtige Dokumente
40230
Salpetersäure
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17818), ≥65%
About This Item
Qualität
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17818)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥65%
Analysenzertifikat (CofA)
specification on request
Farbe
colorless
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.400 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?