Merck
402095
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-formyl-6,7-dimethylchromon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc2OC(N)=C(C=O)C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-6-3-8-10(4-7(6)2)16-12(13)9(5-14)11(8)15/h3-5H,13H2,1-2H3
InChIKey
VHPOBVWIUYMENY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)