Merck
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichlor-3-cyanochromon
97%
Synonym(e):
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
169-174 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
InChIKey
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)