Merck
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyan-6-methylchromon
99%
Synonym(e):
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
151-153 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChIKey
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable