Merck
401560
Sigma-Aldrich
Cadmiumhydroxid
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Cd(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (lit.)
Dichte
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Kidney,Lungs,Bone
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)