Merck
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III)-perchlorat Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
In(ClO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.17 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form:
solid
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 8-10
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
Konzentration
≤27.2% In (EDTA titration)
SMILES String
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)