Merck
401153
Sigma-Aldrich
Antimon(III)-bromid
99.99%
Synonym(e):
Antimony tribromide
About This Item
Lineare Formel:
SbBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dampfdruck
1 mmHg ( 94 °C)
Assay
99.99%
Dichte
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Sb](Br)Br