Merck
401137
Sigma-Aldrich
Cadmiummolybdat
−200 mesh
About This Item
Lineare Formel:
CdMoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Partikelgröße
−200 mesh
SMILES String
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)