Merck
400696
Sigma-Aldrich
Strontiumiodid
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium diiodide
About This Item
Lineare Formel:
SrI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktlinie
AnhydroBeads
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
515 °C (lit.)
Dichte
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2