Merck
400556
Sigma-Aldrich
Vanadium(III)-iodid
99%
About This Item
Lineare Formel:
VI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Dichte
3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
I[V](I)I
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges