Merck
399841
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-fluorid
98%
Synonym(e):
Eisenfluorid
About This Item
Lineare Formel:
FeF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
Form:
powder
Assay
98%
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.