Merck
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-cyclopropancarbonsäure
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
Beilstein:
4430628
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChIKey
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification[1]; preparation of combinatorial libraries[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)