Wichtige Dokumente
399272
2-(3-Fluorphenyl)-ethanol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
InChIKey
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Fluorophenethyl alcohol is a fluorinated β-phenethyl alcohol. Regioselective synthesis of 3-fluorophenethyl alcohol via regioselective hydroboration has been reported.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Regioselective hydroboration-oxidation and-amination of fluoro-substituted styrenes.
Ramachandran PV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1252-1255 (2006)