Wichtige Dokumente
399213
1,1,3,3-Tetramethoxy-cyclobutan
99%
Synonym(e):
1,3-Cyclobutandion-bis-(dimethylacetal)
About This Item
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
49 °C/0.75 mmHg (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1(CC(C1)(OC)OC)OC
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)